Tisk…
2-Chloro-4-methoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
536458-1G 536458-5G
SIAL536458-1GEA 1940 CZK
SIAL536458-1G SIAL536458-5G
2-Chloro-4-methoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
MDL Number: MFCD00194055
CAS číslo: 22536-63-6