Tisk…
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
M-Clarity™ quality level = MQ100
632619-1G 632619-5G
SIAL632619-1GEA 1560 CZK
SIAL632619-1G SIAL632619-5G
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Vzorec: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
MDL Number: MFCD00051740
CAS číslo: 17284-97-8