3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06121.03
L06121.06
L06121.03EA
694
CZK
L06121.03
L06121.06
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 17284-97-8
Molecular Formula: C4H5ClN4
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 134-140°
Beilstein Reference: 125591
Vzorec:
C₄H₅ClN₄ Bod tání: 134…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051740 CAS číslo: 17284-97-8 |