3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M-Clarity™ quality level = MQ100
393509-1G
393509-5G
SIAL393509-1GEA
2440
CZK
SIAL393509-1G
SIAL393509-5G
3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2(5H)-furanone
Vzorec:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191545 CAS číslo: 22122-36-7 |