Tisk…
3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
393509-1G 393509-5G
SIAL393509-1GEA 2540 CZK
SIAL393509-1G SIAL393509-5G
3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2(5H)-furanone
Vzorec: C₅H₆O₂
MDL Number: MFCD00191545
CAS číslo: 22122-36-7