Tisk…
Phenylarsine oxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180350050 180350010 180350250
ACRO180350050EA 2870 CZK
ACRO180350050 ACRO180350010 ACRO180350250
Phenylarsine oxide 97%
Phenylarsine oxide
Vzorec: C₆H₅AsO
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001990
CAS číslo: 637-03-6
EINECS: 211-275-3
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Optical rotation +24° to +28° (1 % in DMF/methanol)