Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilizovaný, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 200 ppm
Purity: 90%
CAS No.: 26472-00-4
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: ≈-50°
Boiling Point: 198-201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00082297
Vzorec:
C₁₂H₁₆ Bod varu: 198…201 °C Bod tání: <–50 °C Hustota: 0,940 Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082297 CAS číslo: 26472-00-4 EINECS: 247-724-5 UN: 3295 ADR: 3,III |