Tisk…
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 5960 CZK
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Vzorec: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082297
CAS číslo: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %