Tisk…
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: CBZ-OSu (Z-OSu)
211170250 211171000 211175000
ACRO211170250EA 1890 CZK
ACRO211170250 ACRO211171000 ACRO211175000
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005513
CAS číslo: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Loss on drying ≤0.25 % (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Solubility (10 % in acetone) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %