Tisk…
Ketoprofen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
K2012-5G K2012-25G
SIALK2012-5GEA 10580 CZK
SIALK2012-5G SIALK2012-25G
Ketoprofen, Sigma-Aldrich®
Ketoprofen
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00055790
CAS číslo: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III