Tisk…
Ketoprofen
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
10006661-1 10006661-5 10006661-10 10006661-25
CAYM10006661-1EA 491 CZK
CAYM10006661-1 CAYM10006661-5 CAYM10006661-10 CAYM10006661-25
Ketoprofen
Ketoprofen
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00055790
CAS číslo: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III