Tisk…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
128070010 128070050
ACRO128070010EA 2730 CZK
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Vzorec: C₆H₆O₄
Bod varu: 320 °C (760 mmHg)
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002702
CAS číslo: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %