Tisk…
trans,trans-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W376604-100G-K W376604-25G-K
SIALW376604-100G-KEA 28240 CZK
SIALW376604-100G-K SIALW376604-25G-K
trans,trans-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,6-Nonadienal
Vzorec: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
MDL Number: MFCD00209523
CAS číslo: 17587-33-6
EINECS: 241-557-1