trans,trans-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W376604-100G-K
W376604-25G-K
SIALW376604-100G-KEA
28240
CZK
SIALW376604-100G-K
SIALW376604-25G-K
trans,trans-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,6-Nonadienal
Vzorec:
C₉H₁₄O MW: 138,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00209523 CAS číslo: 17587-33-6 EINECS: 241-557-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)