Tisk…
trans,trans-2,4-Undecadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342203-100G-K W342203-1KG-K W342203-25G-K
SIALW342203-100G-KEA 10960 CZK
SIALW342203-100G-K SIALW342203-1KG-K SIALW342203-25G-K
trans,trans-2,4-Undecadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Undecadienal
Vzorec: C₁₁H₁₈O
MDL Number: MFCD00014677
CAS číslo: 30361-29-6
EINECS: 250-148-7