trans,trans-2,4-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
trans,trans-2,4-Nonadienal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W321206-100G-K
W321206-1KG-K
W321206-25G-K
SIALW321206-100G-KEA
8850
CZK
SIALW321206-100G-K
SIALW321206-1KG-K
SIALW321206-25G-K
trans,trans-2,4-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Nonadienal
Vzorec:
C₉H₁₄O |
MDL Number:
MFCD00007006 CAS číslo: 5910-87-2 EINECS: 227-629-5 |