Tisk…
trans,trans-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ300
W342904-100G W342904-1KG W342904-4KG W342904-SAMPLE
SIALW342904-100GEA 2550 CZK
SIALW342904-100G SIALW342904-1KG SIALW342904-4KG SIALW342904-SAMPLE
trans,trans-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadienal
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96.13
MDL Number: MFCD00007004
CAS číslo: 142-83-6
EINECS: 205-564-3