trans,trans-2,4-Heptadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2E,4E)-Hepta-2,4-dienal
MQ300
W316407-100G-K
W316407-1KG-K
SIALW316407-100G-KEA
8390
CZK
SIALW316407-100G-K
SIALW316407-1KG-K
trans,trans-2,4-Heptadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Heptadienal
Vzorec:
C₇H₁₀O MW: 110.16 |
MDL Number:
MFCD00007005 CAS číslo: 4313-03-5 EINECS: 224-328-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |