Tisk…
trans,trans-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W313505-100G-K W313505-1KG-K W313505-5KG-K
SIALW313505-100G-KEA 9670 CZK
SIALW313505-100G-K SIALW313505-1KG-K SIALW313505-5KG-K
trans,trans-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Decadienal
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MDL Number: MFCD00007007
CAS číslo: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9