trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
177510010
177510050
177510250
ACRO177510010EA
1240
CZK
ACRO177510010
ACRO177510050
ACRO177510250
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Decadienal
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Bod varu: 114…116 °C (10 mmHg) Hustota: 0,85 g/cm³ Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007007 CAS číslo: 25152-84-5 EINECS: 246-668-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % (main isomer) |