Tisk…
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
211990250 211990050
ACRO211990250EA 5810 CZK
ACRO211990250 ACRO211990050
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Vzorec: C₁₄H₈O₅
Bod tání: 253…256 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001203
CAS číslo: 81-54-9
EINECS: 201-359-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to orange-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in NH4OH) Red to very dark red to purple
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 470 to 490 nm (10 mg/l methanol)