Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10164.14 L10164.06
L10164.14EA 4160 CZK
L10164.14 L10164.06
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol ≥98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 1125-78-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 275-276° Beilstein Reference: 1101302 MDL No.: MFCD00001738
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 275…276 °C
Bod tání: 60…63 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001738
CAS číslo: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4