Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
177470100 177470500
ACRO177470100EA 1790 CZK
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod tání: 58…62 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001738
CAS číslo: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %