Tisk…
7-Fluoro-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
722251-1G 722251-5G
SIAL722251-1GEA 2010 CZK
SIAL722251-1G SIAL722251-5G
7-Fluoro-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
7-Fluoro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉FO
MDL Number: MFCD07375433
CAS číslo: 2840-44-0