5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17034.06
A17034.14
A17034.06EA
6280
CZK
A17034.06
A17034.14
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
5-Hydroxy-1-tetralone
Purity: 99%
CAS No.: 28315-93-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 2437410
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod tání: 209…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001693 CAS číslo: 28315-93-7 EINECS: 248-958-0 |