Tisk…
5,8-Dimethoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
569658-1G 569658-5G
SIAL569658-1GEA 14020 CZK
SIAL569658-1G SIAL569658-5G
5,8-Dimethoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
5,8-Dimethoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
CAS číslo: 1015-55-0
EINECS: 213-803-8