Tisk…
8-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
535451-1G 535451-5G
SIAL535451-1GEA 0 CZK
SIAL535451-1G SIAL535451-5G
8-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
8-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MDL Number: MFCD06411220
CAS číslo: 5309-19-3