8-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
535451-1G
535451-5G
SIAL535451-1GEA
0
CZK
SIAL535451-1G
SIAL535451-5G
8-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
8-Methoxy-2-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD06411220 CAS číslo: 5309-19-3 |