7-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
163368-25G
163368-5G
SIAL163368-25GEA
9900
CZK
SIAL163368-25G
SIAL163368-5G
7-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-1-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001696 CAS číslo: 6836-19-7 EINECS: 229-916-0 |