Tisk…
7-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
163368-25G 163368-5G
SIAL163368-25GEA 9900 CZK
SIAL163368-25G SIAL163368-5G
7-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
MDL Number: MFCD00001696
CAS číslo: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0