6-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
184063-1G
184063-5G
SIAL184063-1GEA
4010
CZK
SIAL184063-1G
SIAL184063-5G
6-Methoxy-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00001729 CAS číslo: 2472-22-2 EINECS: 219-592-9 |