Tisk…
6-Methoxy-2-tetralone 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
298920010 298920050
ACRO298920010EA 4230 CZK
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralone 90%
6-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Bod varu: 114…116 °C (,2 mmHg)
Bod tání: 28…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00001729
CAS číslo: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %