Tisk…
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25589-100G M25589-25G
SIALM25589-100GEA 2660 CZK
SIALM25589-100G SIALM25589-25G
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00001695
CAS číslo: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0