6-Methoxy-1-tetralone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250
126121000
126125000
ACRO126120250EA
1390
CZK
ACRO126120250
ACRO126121000
ACRO126125000
6-Methoxy-1-tetralone 99%
6-Methoxy-1-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176.22 Bod varu: 171 °C (11 mmHg) Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001695 CAS číslo: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 79 °C |
GC | ≥98.5 % |