5-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
113115-25G
113115-5G
SIAL113115-25GEA
5170
CZK
SIAL113115-25G
SIAL113115-5G
5-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-1-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001692 CAS číslo: 33892-75-0 EINECS: 251-723-5 |