Tisk…
5-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
113115-25G 113115-5G
SIAL113115-25GEA 5170 CZK
SIAL113115-25G SIAL113115-5G
5-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
MDL Number: MFCD00001692
CAS číslo: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5