Tisk…
7-Nitro-1-tetralone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01853.04 L01853.09
L01853.04EA 2680 CZK
L01853.04 L01853.09
7-Nitro-1-tetralone ≥97%
7-Nitro-1-tetralone
Purity: 97% CAS No.: 40353-34-2 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 1570515
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Bod tání: 103…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019661
CAS číslo: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6