6-Amino-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Amino-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
678422-10G
678422-1G
SIAL678422-10GEA
8560
CZK
SIAL678422-10G
SIAL678422-1G
6-Amino-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1-tetralone
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00099462 CAS číslo: 3470-53-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |