Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T19208-25G T19208-5G
SIALT19208-25GEA 3760 CZK
SIALT19208-25G SIALT19208-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone), Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MDL Number: MFCD00001727
CAS číslo: 530-93-8
EINECS: 208-498-3