1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 530-93-8
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₀O Bod varu: 240 °C Bod tání: 18 °C Hustota: 1,106 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00001727 CAS číslo: 530-93-8 EINECS: 208-498-3 |