Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
302830050 302830250
ACRO302830050EA 2220 CZK
ACRO302830050 ACRO302830250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Bod varu: 131…133 °C (11 mmHg)
Bod tání: 18 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001727
CAS číslo: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %