1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
T19003-100G
T19003-500G
T19003-5G
SIALT19003-100GEA
2000
CZK
SIALT19003-100G
SIALT19003-500G
SIALT19003-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Vzorec:
C₁₀H₁₀O |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS číslo: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |