1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08203.0100
8.08203.0250
8.08203.0100EA
2050
CZK
8.08203.0100
8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Vzorec:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS číslo: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 5 - 6 °C |
Molar Mass | 146.19 g/mol |
Boiling Point | 113 - 116 °C (8 hPa) |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.5685 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |