1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
1520
CZK
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Vzorec:
C₁₀H₁₀O Bod varu: 257 °C Bod tání: 6…8 °C Hustota: 1,097 Bod vzplanutí: 129 °C (264 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS číslo: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |