Tisk…
7-Bromo-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
708453-10G 708453-1G
SIAL708453-10GEA 13910 CZK
SIAL708453-10G SIAL708453-1G
7-Bromo-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
7-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
MDL Number: MFCD02179287
CAS číslo: 32281-97-3