7-Bromo-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
708453-10G
708453-1G
SIAL708453-10GEA
13910
CZK
SIAL708453-10G
SIAL708453-1G
7-Bromo-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
7-Bromo-1-tetralone
Vzorec:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179287 CAS číslo: 32281-97-3 |