Tisk…
7-Bromo-1-tetralone
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007135-100 10007135-250 10007135-50 10007135-500
CAYM10007135-100EA 1360 CZK
CAYM10007135-100 CAYM10007135-250 CAYM10007135-50 CAYM10007135-500
7-Bromo-1-tetralone
7-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
MDL Number: MFCD02179287
CAS číslo: 32281-97-3