Tisk…
6-Bromo-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
639885-1G 639885-5G
SIAL639885-1GEA 3950 CZK
SIAL639885-1G SIAL639885-5G
6-Bromo-2-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
MDL Number: MFCD00239388
CAS číslo: 4133-35-1