Tisk…
6-Bromo-2-tetralone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
330770010 330770050
ACRO330770010EA 1850 CZK
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-2-tetralone 98%
6-Bromo-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
Bod tání: 70…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239388
CAS číslo: 4133-35-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %