Tisk…
5-Bromo-1-tetralone
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 5-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007134-250 10007134-500
CAYM10007134-250EA 1870 CZK
CAYM10007134-250 CAYM10007134-500
5-Bromo-1-tetralone
5-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
MW: 225.08
MDL Number: MFCD02179288
CAS číslo: 68449-30-9