Tisk…
2-Oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
O9409-100G O9409-25G O9409-5G
SIALO9409-100GEA 3380 CZK
SIALO9409-100G SIALO9409-25G SIALO9409-5G
2-Oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
2-Oxazolidinone
Vzorec: C₃H₅NO₂
MDL Number: MFCD00005268
CAS číslo: 497-25-6
EINECS: 207-840-9