Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88059.AE
88059.AP
88059.AEEA
1380
CZK
88059.AE
88059.AP
Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - chrom
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifikace: Traceable to NIST