Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13864.AD
13864.AE
13864.AP
13864.ADEA
1770
CZK
13864.AD
13864.AE
13864.AP
Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - chrom
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifikace: Traceable to NIST