Tisk…
Chrom 10000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14408.AD 14408.AE 14408.AP
14408.ADEA 3020 CZK
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Chrom 10000 mg/L Cr in 5% kyselině chlorovodíkové (from Cr) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - chrom
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifikace: Traceable to NIST